Erythrosin B disodium salt ≥95.0% (by UV/Vis)
Catalog # TCIAT0557-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Orange to Amber to Dark red powder to crystal
- Purity (UV-vis method):min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
- Lambda max.:524.0 to 528.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
- Drying loss:max. 6.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:879.86 g/mol
Merck Index:14,03693
EINECS:240-474-8
:GHS07
CAS-nummer:16423-68-0
:568-63-8
Formel:C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00144257