ContactUsLinkComponent
Erythrosin B disodium salt ≥95.0% (by UV/Vis)
Erythrosin B disodium salt ≥95.0% (by UV/Vis)
Catalog # TCIAT0557-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Erythrosin B disodium salt ≥95.0% (by UV/Vis)
Catalog # TCIAT0557-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Orange to Amber to Dark red powder to crystal
  • Purity (UV-vis method):
    min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
  • Lambda max.:
    524.0 to 528.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
  • Drying loss:
    max. 6.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :879.86 g/mol
Merck Index:14,03693
EINECS:240-474-8
 :GHS07
CAS-nummer:16423-68-0
 :568-63-8
Formel:C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00144257