Bensosyrametylester
Katalog # 1.00223.6190
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Steel barrel
- Förp.:190 L
- Seq:5514
Specifikationer
Om denna produkt
:
:136.15 g/mol
Merck Index:13,06052
Kokande Pt:199,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–12 °C
Densitet:1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:83 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-259-7
:GHS07
CAS-nummer:93-58-3
Formel:C₆H₅COOCH₃
MDL-nummer:MFCD00008421