ContactUsLinkComponent
Natriumtiosulfat 0.025 mol/l (0.025 N) i vattenlösning
Natriumtiosulfat 0.025 mol/l (0.025 N) i vattenlösning
Catalog # HACH2409353
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Natriumtiosulfat 0.025 mol/l (0.025 N) i vattenlösning
Catalog # HACH2409353
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499