Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumklorid
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
METT51350080
:
Mettler - Toledo
:
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
METT51350080
:
Mettler - Toledo
:
Förp.:
6
Seq:
0006
:
:
74.55 g/mol
:
1,13 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-211-8
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360