ContactUsLinkComponent
Salpetersyra (1:1) (v/v) 38% (v/v)
Frätande
Salpetersyra (1:1) (v/v) 38% (v/v)
Katalog # 705-1124
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Frätande
Salpetersyra (1:1) (v/v) 38% (v/v)
Katalog # 705-1124
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :63.01 g/mol
Kokande Pt:∼86 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–42 °C
Densitet:1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-714-2
FN:2031
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349