Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Natriumdodecylsulfat
Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning
Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning
AMBI9823
:
Ambion
:
Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning
AMBI9823
:
Ambion
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
288.38 g/mol
:
1…1,1 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
205-788-1
:
151-21-3
:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
:
MFCD00036175