ContactUsLinkComponent
Metylorange 0,1% i etanol 20% (v/v)
Metylorange 0,1% i etanol 20% (v/v)
Catalog # REGEMTR05025
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Metylorange 0,1% i etanol 20% (v/v)
Catalog # REGEMTR05025
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
About this item
 :
 :327.34 g/mol
EINECS:208-925-3
UN:1170
ADR:3,III
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502