Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ammoniumklorid
Ammoniumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Ammoniumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
FFCHFF63919020
:
FF CHEMICALS
:
Ammoniumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
FFCHFF63919020
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
20 L
Seq:
5302
:
:
53.49 g/mol
:
Omgivande
:
235-186-4
:
12125-02-9
:
NH₄Cl
:
MFCD00011420