Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Fenolrött
Fenolrött 0,5% i vattenlösning
Fenolrött 0,5% i vattenlösning
Fenolrött 0,5% i vattenlösning
Leverantör:
G-Biosciences
Certifikat
Expandera bilden
Fenolrött 0,5% i vattenlösning
Leverantör:
G-Biosciences
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
143-74-8
:
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S
MDL-nummer:
MFCD00003552
:
354.38 g/mol
EINECS:
205-609-7
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
Dokumentation