Bromtymolblått 0,04% i vatten for pH determination
Katalog # TCIAB0658-500ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Transition interval (pH):(yellow)6.0 to 7.6 (blue)
- pH:5.0 to 7.0
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:14,01445
:624.39 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-971-2
CAS-nummer:76-59-5
Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL-nummer:MFCD00005872