ContactUsLinkComponent
Bromtymolblått 0,04% i vattenlösning
Bromtymolblått 0,04% i vattenlösning
Katalog # FFCHFF0190050
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Bromtymolblått 0,04% i vattenlösning
Katalog # FFCHFF0190050
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :624.39 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-971-2
CAS-nummer:76-59-5
Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL-nummer:MFCD00005872