Bromofenolblått 0,04% i vatten for pH determination
TCIAB0117-500ML
: TCI
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Transition interval (pH):(yellow)3.0 to 4.6 (lavender)
:
:669.97 g/mol
:Omgivande
:204-086-2
:115-39-9
:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
:MFCD00005875