Natriumhypoklorit 10 - 15% i vattenlösning, Reagent Grade
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7681-52-9
:
Formel:ClNaO
MDL-nummer:MFCD00011120
:74.44 g/mol
Kokande Pt:111 °C
Smält Pt:–30…–20 °C
Densitet:1,206 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-668-3
FN:1791
ADR:8,II
:GHS05
:GHS09
Specifikationstestresultat
- Assay of active chlorine:10 - 15 %
- Composition:available chlorine, 10-15%