Natriumhypoklorit 5% i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7681-52-9
:
Formel:ClNaO
MDL-nummer:MFCD00011120
:74.44 g/mol
Kokande Pt:111 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–30…–20 °C
Densitet:1,22 to 1.25 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:231-668-3
ADR:8,II
:Management of Change (MOC) category = N
FN:1791
:GHS05
:GHS09
Specifikationstestresultat
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Appearance (Clear, light yellow liquid):Passes Test
- Available Chlorine (when packaged):5.0 - 6.0 %
- Phosphate (PO₄):≤0.0005 %
- Calcium (Ca):≤0.001 %