Kaliumhydroxid 25% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1310-58-3
:
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553
:56.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07