ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 12 mol/l (12 N) i vattenlösning
Kaliumhydroxid 12 mol/l (12 N) i vattenlösning
Catalog # 705-0118
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Kaliumhydroxid 12 mol/l (12 N) i vattenlösning
Catalog # 705-0118
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553