ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Supelco®
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Supelco®
Katalog # 61699-1L
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Supelco®
Katalog # 61699-1L
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :56.11 g/mol
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
FN:1814
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553