ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF9791000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF9791000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :56.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553