EDTA disodium salt volumetrisk lösning, hårdheten av vattenbestämningar (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
34543-1L
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.999 - 1.001
:
:336.21 g/mol
:Omgivande
:231-791-2
:139-33-3
:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
:MFCD00070672