ContactUsLinkComponent
Metylorange 0,5 g/L i vattenlösning
Metylorange 0,5 g/L i vattenlösning
Katalog # HACH14849
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Metylorange 0,5 g/L i vattenlösning
Katalog # HACH14849
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :327.34 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:208-925-3
CAS-nummer:547-58-0
Formel:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL-nummer:MFCD00007502