ContactUsLinkComponent
Ammoniumklorid 0,1 g/l i vattenlösning
Ammoniumklorid 0,1 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF9220500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniumklorid 0,1 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF9220500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :53.49 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:235-186-4
CAS-nummer:12125-02-9
Formel:NH₄Cl
MDL-nummer:MFCD00011420