Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Leverantör:
Thermo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Leverantör:
Thermo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
42521-09-5
:
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂
MDL-nummer:
MFCD00044409
:
206.03 g/mol
EINECS:
255-868-5