Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Biologiska buffertar
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Katalog # 786-529
Leverantör:
G-Biosciences
CAS-nummer:
Expandera bilden
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Katalog # 786-529
Leverantör:
G-Biosciences
CAS-nummer:
Specifikationer
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
1 L
Beskrivning:
Imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/l)