ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 6.25 mol/l (6.25 N) i vattenlösning
Natriumhydroxid 6.25 mol/l (6.25 N) i vattenlösning
Katalog # 85100.360
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Natriumhydroxid 6.25 mol/l (6.25 N) i vattenlösning
Katalog # 85100.360
Leverantör:  VWR Collection
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :40 g/mol
Kokande Pt:109 °C (1013 hPa)
Densitet:1,22 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548