Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid 50/28 mol/l (50/28 N) i vattenlösning
Natriumhydroxid 50/28 mol/l (50/28 N) i vattenlösning
LBSE790923
:
LABSERVICE
:
Natriumhydroxid 50/28 mol/l (50/28 N) i vattenlösning
LBSE790923
:
LABSERVICE
:
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
40 g/mol
:
109 °C (1013 hPa)
:
≤1,11 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
215-185-5
:
1824
:
8,II
:
GHS05
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548