ContactUsLinkComponent
Rocking hybridisation oven, Shake ‘N’ Bake™
Rocking hybridisation oven, Shake ‘N’ Bake™
Leverantör:  BOEKEL SCIENTIFIC
Certifikat
undefined
Rocking hybridisation oven, Shake ‘N’ Bake™
Leverantör:  BOEKEL SCIENTIFIC
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 731-0501
  • Modell:
  • Shake ‘N’ Bake
  • Temperaturområde:
  • Omgivningstemperatur +5…70 °C
  • Stabilitet:
  • ±0,2 °C
  • Effekt:
  • 230 W
  • Skakhastighet (slag per minut):
  • 8 - 25
  • Flaska, volym:
  • Tre löstagbara hyllor, som var och en kan hålla blottar upp till 200×200 mm
  • Yttermått B×D×H:
  • 320×370×410 mm
  • Innermått B×D×H:
  • 290×290×270 mm
  • Bricka, B×D×H:
  • 220×200×130 mm
  • Max. hyllbelastning:
  • 1,0 kg
  • Vikt:
  • 11 kg
Specifikationer