Orders LinkContactUsLinkComponent
Mosquito model
Mosquito model
Model of a mosquito, SOMSO-Plast®, 3,1 kg, 750×650×600 mm
Katalog # SOMMZOS48/5
Leverantör:   SOMMER MARCUS
Mosquito model
Katalog # SOMMZOS48/5
Leverantör:  SOMMER MARCUS
Mosquito model
Mosquito model
Model of a mosquito, SOMSO-Plast®, 3,1 kg, 750×650×600 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Culex pipiens. After Dr. E. Schicha.
  • Enlarged on a scale 1:50
  • Model separates into seven parts
Förpackning: On a green base which can be pulled apart.
Specifikationer
  • Vikt:
    3,1 kg
  • Beskrivning:
    Model of a mosquito
  • Material:
    SOMSO-Plast®
  • B×D×H:
    750×650×600 mm