DrySyn® kylblock för en eller flera positioner, DrySyn SnowStorm
Supplier: ASYNT
Certificates
About this item
För kontrollerad kylning av 25 till 1000 ml-kolvar utan mantlade reaktionskärl. Enheterna tillåter aktiv temperaturkontroll från 150 till −30 °C (beroende på cirkulationsspecifikation).
- Kompatibla med alla standard kyltermostat för laboratorier och eventuella standardmagnetomrörare eller omrörarmotorer
- Kompatibla med standard rundkolvar
- Exakt temperaturkontroll av kylblocks- eller kolvinnehåll (beroende på vilken termostat som används)
- Obevakad drift möjliggör kylda reaktioner nattetid
- Möjligt att programmera och kontrollera rampningshastigheter för nedkylning/uppvärmning (beroende på vilken termostat som används)