ContactUsLinkComponent
DrySyn® block, DrySyn® Vortex
Catalog # 442-0871
Supplier:  ASYNT
undefined
DrySyn® block, DrySyn® Vortex
Catalog # 442-0871
Supplier:  ASYNT
Specifications
  • Beskrivning:
    DrySyn Vortex, set med 1 vortex omrörare, 3 omrörare, 3 guider och insats för 3×500 ml kolvar
  • Seq:
    55
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
För omrörning av tre reaktioner med endast en omrörarmotor.
  • Kan användas med alla standardmagnetomrörare med värme eller fristående
  • Effektiv omrörning för viskösa lösningar
  • Kompatibel med DrySyn Multi-insatser, med plats för 3 st. 100 ml-, 3 st. 250 ml- och 3 st. 500 ml-kolvar
  • Kompatibel med standard rundkolvar