Orders LinkContactUsLinkComponent
Ear model
Ear model
Ear model, SOMSO-Plast®, 1,2 kg, 210×320×190 mm
Katalog # SOMMDS3
Leverantör:   SOMMER MARCUS
Ear model
Katalog # SOMMDS3
Leverantör:  SOMMER MARCUS
Ear model
Ear model
Ear model, SOMSO-Plast®, 1,2 kg, 210×320×190 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Each
Produktdetaljer och dokument
Ear model showing tympanic membrane with malleus, incus, and labyrinth.
  • Stapes can be removed
  • Three parts enlarged three times
  • On a green base with explanations
Specifikationer
  • Vikt:
    1,2 kg
  • Beskrivning:
    Ear model
  • Material:
    SOMSO-Plast®
  • B×D×H:
    210×320×190 mm