Orders LinkContactUsLinkComponent
Brain model
Brain model
Brain in two parts, SOMSO-Plast®, 800 g, 160×150×170 mm
Katalog # SOMMBS21
Leverantör:   SOMMER MARCUS
Brain model
Katalog # SOMMBS21
Leverantör:  SOMMER MARCUS
Brain model
Brain model
Brain in two parts, SOMSO-Plast®, 800 g, 160×150×170 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Brain model in two parts.
  • Median section
  • Natural cast on a base
Specifikationer
  • Vikt:
    800 g
  • Beskrivning:
    Brain in two parts
  • Material:
    SOMSO-Plast®
  • B×D×H:
    160×150×170 mm