Orders LinkContactUsLinkComponent
Lymphatic system
Lymphatic system
Lymphatic system, 10 kg, 840×540×120 mm
Katalog # SOMMHS19/1
Leverantör:   SOMMER MARCUS
Lymphatic system
Katalog # SOMMHS19/1
Leverantör:  SOMMER MARCUS
Lymphatic system
Lymphatic system
Lymphatic system, 10 kg, 840×540×120 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Relief model of approximately 2/3 natural size in one piece.
Leveransinformation: On a green base plate.
Specifikationer
  • Vikt:
    10 kg
  • Beskrivning:
    Lymphatic system
  • B×D×H:
    840×540×120 mm