Orders LinkContactUsLinkComponent
Eurocontainers
Eurocontainers
Leverantör:   hünersdorff GmbH
Eurocontainers
Leverantör:  hünersdorff GmbH
Certificates
Eurocontainers
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These eurocontainers, made of polypropylene, without lids are ideal for storage and transport logistics. They are suitable for use in conveyor systems.
  • High-quality plastic, resistant to customary alkalis and acids
  • Closed, stable floor and side walls permit high stacking load capacity
  • Impact-proof and fracture-proof and is 100% recyclable
  • Food-safe and easy to clean
  • Lightweight and high capacity
  • Can be used in a temperature range of −40 to +90 °C
Ordering information: Individual lids for these containers can be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Typ
    B×D×H
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • HUEN417400
    Eurocontainer, Basicline
    Eurocontainer, Basicline
    Ljusgrå
    With 2 handles
    400×300×120 mm
    PP
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 375,00 kr
    375,00 kr
    1 * 1 Items
       375,00 kr
  • HUEN417107
    Eurocontainer, Silverlline
    Eurocontainer, Silverlline
    Ljusgrå
    With 2 handles
    600×400×420 mm
    PP
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Items
       1 325,00 kr