Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope objective lens mounts
Microscope objective lens mounts
Leverantör:   DIDALAB
Microscope objective lens mounts
Leverantör:  DIDALAB
Certificates
Microscope objective lens mounts
Microscope objective lens mounts
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
The objective holder allows precise positioning of a microscope objective according to the vertical and the horizontal.
  • Both axes 2 mm each
  • Holder is mounted on a 10 mm diameter rod
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • DIDAPOD060550
    Lens holder with X/Y adjustment
    Lens holder with X/Y adjustment
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1 Items
       1 025,00 kr
  • DIDAPOD060560
    Lens holder with angular adjustment
    Lens holder with angular adjustment
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1 Items
       1 025,00 kr