Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND S
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND S
Certifikat
Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND S
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
TracePLOT™ TG-BOND S GC columns are ideal for analysis of non-polar and mid-polar compounds.
  • Mid-polarity, divinylbenzene 4-vinylpyridine solid phase
  • Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolumnformat
    Phase
    Skikttjocklek
    Ø inr.
    Längd
    Tillgänglighet
    Pris
  • Capillary
    TG-BOND S
    10,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 975,00 kr
    9 975,00 kr
    1 * 1 Items
       9 975,00 kr
  • Capillary
    TG-BOND S
    10,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 225,00 kr
    13 225,00 kr
    1 * 1 Items
       13 225,00 kr
  • Capillary
    TG-BOND S
    20,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14 875,00 kr
    14 875,00 kr
    1 * 1 Items
       14 875,00 kr