Isolerande lådor för TP 5 P med flaskor/behållare
Katalog # 701-0084
Leverantör: MAXX
Specifikationer
- Beskrivning:Isolerande låda
- Seq:03
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
De isolerande lådorna i tabellen nedan har inbyggd fördelare för relevant flaskkonfiguration. Provtagaren TP 5 P monteras på locket till den isolerande lådan.
Ordering information: För detaljer om isoleringslådor för andra behållarstorlekar och för aktiva kylningsalternativ, besök webbplatsen eller kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor.