VWR®, Celler med låg genomströmning för pH-mätning
662-0457
- Beskrivning:Lågflödescell 200 µl, akryl
- Seq:32
- Förp.:1
VWR® celler med låg genomströmning är utformade för användning tillsammans med ett antal olika instrumentella tekniker, t.ex. FIA, HPLC och IEF. De används också för att möjliggöra kontinuerlig mätning av pH vid låga volymflöden i kemiska system i bänkskala. De levereras med kopplingar för in- och utlopp i standardstorlek ¹/₁₆' eller slang med 1,6 mm ytterdiameter.
- Konstruerad för ett rent, svepande flöde med låga volymer
- Konstruerad för användning med VWR®:s elektrod 662-0456 med stor yta och platt spets