Specifications
- Beskrivning:Kontorsstol, med blått tyg
- Höjd:470 - 620 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
These chairs are available with a star base which is made from high strength sectional tubing which is particularly robust and durable. The flat design prevents trip hazards.
- Ryggstödet är justerbart i höjd och lutning
- Sitthöjden justeras med gasreglage
- Kryssformat underrede i aluminiu
Den perfekta kombinationen av bekvämlighet och ergonomi för optimal prestanda. Tygklädsel av hög kvalitet som är mjuk, andas och klarar hårt slitage. Anatomiskt utformade kuddar med stöd för bäcken och inbyggt svankstöd.
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsen belägen mer än 650 mm från golvet inte kunna flyttas när den används. Med innovativa stop and go-hjul kan stolarna bara flyttas när ingen sitter på dem.