ContactUsLinkComponent
Winter bomber jacket with detachable sleeves, Tempa 400A
Winter bomber jacket with detachable sleeves, Tempa 400A
Supplier:  SIOEN
Certificates
undefined
Winter bomber jacket with detachable sleeves, Tempa 400A
Supplier:  SIOEN
Specifications
  • Catalog No:
  • SIOE400A/B75/S
  • SIOE400A/N15/M
  • SIOE400A/N15/L
  • SIOE400A/B75/M
  • SIOE400A/B75/L
  • SIOE400A/N15/3XL
  • SIOE400A/B75/3XL
  • SIOE400A/N15/2XL
  • SIOE400A/N15/1XL
  • SIOE400A/B75/2XL
  • SIOE400A/B75/1XL
  • SIOE400A/N15/S
  • Modell:
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • 400A Tempa
  • Outfit applikationer:
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Kön:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Stängningsstorlek:
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Tyg:
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
  • 100% polyester
Specifications