Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Electrode storage solution
pH Electrode storage solution
Potassium chloride (KCl) 3 M, 500 mL
Katalog # 705-1030
Leverantör:   Hach
pH Electrode storage solution
Katalog # 705-1030
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
pH Electrode storage solution
pH Electrode storage solution
Potassium chloride (KCl) 3 M, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
770,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Potassium chloride (KCl) 3 M