ContactUsLinkComponent
Handheld refractometers, Rhino
 :  REICHERT
undefined
Handheld refractometers, Rhino
 :  REICHERT
  • Catalog No:
  • 635-2131
  • 635-2130
  • 635-2132
  • Område för temperaturkompensation:
  • −18…+40 °C
  • −18…+40 °C
  • −18…+40 °C
  • W×D×H:
  • 235×38×38 mm
  • 235×38×38 mm
  • 235×38×38 mm
  • Vikt:
  • 162,4 g
  • 162,4 g
  • 162,4 g