Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
732-4300
- Flaska, volym:Tjugo 35×150 mm eller tio 35×300 mm
- Temperaturområde:Omgivning +10 - 99,9 °C
- Beskrivning:HB-1000 Hybridizer
- Modell:HB-1000 Hybridizer
- Yttermått B×D×H:445×381×406 mm
- Uppvärmningselement:1250 W
- Variabel hastighet (min-1):10 - 15 min⁻¹
- Förp.:1
Hybridiseringsugnen värms snabbt upp och kan staplas för ett klokt utnyttjande av det tillgängliga utrymmet. Tack vare reglerbar hastighet kan proverna mättas på ett konsekvent sätt för tvätt eller hybridisering och karusellen kan alternativt ersättas med en vagga om en sådan köpts som tillbehör.
- Large LED displays current temperature inside the chamber
- Protective tray included to allow easy cleaning of spilled media
- RPM knob adjusts speed control of the wheel
- Accurate temperature and rotation speed controls
- Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
- Stainless steel interior is easy to clean