Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Catalog # 732-4301
Supplier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifications
- Flaska, volym:Tjugo 35×150 mm eller tio 35×300 mm
- Temperaturområde:Omgivande temperatur +10 till 99,9 °C
- Beskrivning:HL-2000 HybriLinker
- Modell:HL-2000 HybriLinker
- Yttermått B×D×H:445×381×610 mm
- Uppvärmningselement:1250 W
- Variabel hastighet (min-1):10 - 15 min⁻¹
- Förp.:1
Specifications
About this item
HybriLinker kombinerar en HB-1000 hybridiseringsugn med en CX-2000 Crosslinker som fungerar oberoende av varandra. Crosslinker-delen av enheten har en UV-utstrålning på 254 nm för bindning av DNA med ett membran på ett par sekunder. UV-dosen kan anges som antingen tid eller mikrojoule per cm² energi för exakt exponering.
- Accurate temperature and rotation speed controls
- Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
- Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)