Specifications
- Flaska, volym:Tjugo 35×150 mm eller tio 35×300 mm (lower chamber)
- Beskrivning:HM-4000 Multidizer
- Modell:HM-4000 Multidizer
- Yttermått B×D×H:445×381×725 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Den ultimata ugnen för multipla rörelsealternativ, Multidizer ugnen har både ett roterande hjul (i nedre kammaren) och en rörelseskakare (i övre kammaren). Den har även ett vipptråg och/eller en karusell som ett alternativ. Dessa är för att tillfredsställa olika behållare och olika användningar. Nedre kammaren på enheten är samma som till HB-1000 och fungerar oberoende av den övre kammaren.
- Accurate temperature and rotation speed controls
- Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
- Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber- heating element: 1250 W
Lower chamber- temperature range: Ambient +10...99.9 °C
Lower chamber- variable speed: 10 - 15 min⁻¹
Upper chamber - carousel: 12 - 20 min⁻¹
Upper chamber - heating element: 500 W
Upper chamber - orbital tray, motorised: 1 - 30 min⁻¹
Upper chamber - shaker tray speed (cycles/min): 54 - 106
Upper chamber - temperature range: Ambient +10...80 °C