Tube for sputum, with plug
Katalog # BOET07.051.2000
Leverantör: BOETTGER PAUL
Specifikationer
- Ø utv.:22 mm
- Kapacitet:20 ml
- Höjd:75 mm
- Material:PS
- Förp.:1.000
Specifikationer
Om denna produkt
Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904