Plugs for test tubes
Leverantör: BOETTGER PAUL
Gå till:
Om denna produkt
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
- Not autoclavable
- Easy handling with a high, ribbed grip
- Easy to open by tilting 'one-hand operation'
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
- Not autoclavable
- Easy handling with a high, ribbed grip
- Easy to open by tilting 'one-hand operation'
Product Family Options
Produktinformation
- MaterialStorlekFärgTillgänglighetPrice
- 12 mmOfärgadLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 230,00 kr230,00 kr1 * 1.000 Items230,00 kr
- 12 mmBlåLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 245,00 kr245,00 kr1 * 1.000 Items245,00 kr
- 12 mmRödLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 245,00 kr245,00 kr1 * 1.000 Items245,00 kr
- 12 mmGulLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 245,00 kr245,00 kr1 * 1.000 Items245,00 kr
- 12 mmGrönLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 245,00 kr245,00 kr1 * 1.000 Items245,00 kr
- LDPE16 mmOfärgadLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 285,00 kr285,00 kr1 * 1.000 Items285,00 kr
- 16 mmRödLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 310,00 kr310,00 kr1 * 1.000 Items310,00 kr
- LDPE16 mmGulLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 310,00 kr310,00 kr1 * 1.000 Items310,00 kr
- 16 mmGrönLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 310,00 kr310,00 kr1 * 1.000 Items310,00 kr