Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes, FlexBrush™
Brushes, FlexBrush™
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   MICRONOVA
Brushes, FlexBrush™
Leverantör:  MICRONOVA
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Brushes, FlexBrush™
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cleaning applications.
  • Bendable brush with polyester or microfibre cover
  • Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
  • Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
  • Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 129-4202
  • MICRBRWM-22512S_U
  • 129-1068
  • 141-1016
  • 141-1644
  • 141-1645
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
Specifikationer
Product Family Options
Brushes
Produktinformation
  • Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Total längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 129-4202
    J-Brush adapter, hook-shaped brush, stainless steel with plastic handle
    J-Brush adapter, hook-shaped brush, stainless steel with plastic handle
    Nylon
    57,1 mm
    Plast
    406 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 865,00 kr
    865,00 kr
    1 * 1 Items
       865,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-4202
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • MICRBRWM-22512S_U
    S-Brush adapter, S-shaped brush, stainless steel with plastic handle
    S-Brush adapter, S-shaped brush, stainless steel with plastic handle
    Nylon
    57,1 mm
    Rostfritt stål
    533 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRBRWM-22512S_U
    Environmentally Preferable
  • 129-1068
    Adapter, hook-shaped brush, twisted zinc with plastic handle
    Adapter, hook-shaped brush, twisted zinc with plastic handle
    Polyester
    Plast
    292 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 1 Items
       605,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-1068
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
Covers
Produktinformation
  • Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Total längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 141-1016
    Polyester cover, NovaPoly
    Polyester cover, NovaPoly
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 1 Items
       260,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    141-1016
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • 141-1644
    Polyester cover, irradiated, NovaPoly
    Polyester cover, irradiated, NovaPoly
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 4 175,00 kr
    4 175,00 kr
    1 * 12 Items
       4 175,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    141-1644
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • 141-1645
    Microfibre cover (80% Polyester, 20% Polyamide)
    Microfibre cover (80% Polyester, 20% Polyamide)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 1 Items
       290,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    141-1645
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing