Orders LinkContactUsLinkComponent
Ferrules for gas chromatography
Ferrules for gas chromatography
Leverantör:   VARIAN
Ferrules for gas chromatography
Leverantör:  VARIAN
Certificates
Ferrules for gas chromatography
Ferrules for gas chromatography
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Vespel/graphite and precision graphite ferrules for chromatography applications.
  • Does not require a back ferrule
Graphite ferrules are made from 100% high pure graphite with temperature limit of 450 °C. Ferrules are precision formed with a flash-free ID and may be reused if not over tightened. Graphite is ideal for glass-to-metal connections because it does not stick to glass. They used for various capillary columns.
Vespel/Graphite ferrules are made from 40% graphite and 60% high temperature DuPont polyimide, withstands 400 °C. They can be reused because they do not seize onto the column, ideal for GC/MS interface applications. Straight ferrules are used for the same dimension tubing.
Product Family Options
Vespel/Graphite ferrules
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • VARICR213165
    Vespel ferrules, 1/6" to 0,5 mm short, for 0,32 mm ID columns
    Vespel ferrules, 1/6" to 0,5 mm short, for 0,32 mm ID columns
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 915,55 kr
    2 915,55 kr
    1 * 10 Items
       2 915,55 kr
  • VARICR213164
    Vespel ferrules, 1/8" to 0,425 mm short, for 0,25 mm ID columns
    Vespel ferrules, 1/8" to 0,425 mm short, for 0,25 mm ID columns
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 915,55 kr
    2 915,55 kr
    1 * 10 Items
       2 915,55 kr
  • VARICR213200
    Straight ferrules, for tubing OD 1/8"
    Straight ferrules, for tubing OD 1/8"
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 401,48 kr
    3 401,48 kr
    1 * 10 Items
       3 401,48 kr
Graphite ferrules
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • VARICR2111XX
    Blank ferrules without holes
    Blank ferrules without holes
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1 969,27 kr
    1 969,27 kr
    1 * 10 Items
       1 969,27 kr
  • VARICR211200
    Straight ferrules, for tubing outer Ø 1/8"
    Straight ferrules, for tubing outer Ø 1/8"
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1 969,27 kr
    1 969,27 kr
    1 * 10 Items
       1 969,27 kr