Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, Azlon®
Scoops, Azlon®
Leverantör:   SciLabware
Scoops, Azlon®
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Scoops, Azlon®
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
  • Lightweight
  • Good chemical resistance
  • Food safe
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • AZLOSWL028
    Scoops, chemical resistand and food safe
    Scoops, chemical resistand and food safe
    150 ml
    250 mm
    HDPE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 295,00 kr
    295,00 kr
    1 * 5 Items
       295,00 kr
  • AZLOSWL040
    Scoops, chemical resistand and food safe
    Scoops, chemical resistand and food safe
    1500 ml
    405 mm
    HDPE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 310,00 kr
    310,00 kr
    1 * 1 Items
       310,00 kr