ContactUsLinkComponent
Luftprovtagare för mikroorganismer, MAS-100 Eco®
Luftprovtagare för mikroorganismer, MAS-100 Eco®
Catalog # 1.09227.0001
Leverantör:  Merck
undefined
Luftprovtagare för mikroorganismer, MAS-100 Eco®
Catalog # 1.09227.0001
Leverantör:  Merck
Specifikationer
  • Modell:
    MAS-100 Eco®
  • Flödeshastighet:
    100 L/min
  • Beskrivning:
    Luftprovtagare
  • Material:
    Silver
  • Provtagningshuvud:
    Perforated aluminium lid with 400 holes
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
The MAS-100 Eco® is a robust and reliable air sampler designed for highest precision.
  • Uses 90 mm Petri dishes
  • Programmable delay before sampling starts and pre-selected volumes, individually adjustable
  • Small and handy, fits perfectly into a HACCP concept
  • Six pre-selected volumes
  • Operation time: 3 hours
  • Autoclavable sampling head to avoid any contamination
För
luftprovtagning inom livsmedelsindustrin och bryggerier.
Certifications: ISO 14698 - 1/2, EN 60079.
Delivery: Levereras i en liten grå bärväska.